Learn More
Siliziumkarbid, Sputter-Target, 25.4 mm (1.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll), 99.5 % (Metallbasis ohne B)
Artikelnummer. 15473905
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15473905
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044277.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon carbide sputtering target
Namenshinweis 25.4mm (1.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge 1 Ea.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne B)
Summenformel SiC
MDL-Nummer MFCD00049531
Formelmasse 40.1
Reinheit (%) 99.5%