Learn More
Siliziumkarbid, Sputter-Target, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll), 99.5 % (Metallbasis ohne B), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433795
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15433795 Je 1 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15433795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041084.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon carbide sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge Je 1
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne B)
MDL-Nummer MFCD00049531
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 40.1
Reinheit (%) 99.5%