Learn More
Siliziumdioxid, 99.998 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
20 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
20 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11944121 5 g Glasflasche 5 Gramm
11934121 20 g Glasflasche 20 Gramm
11954121 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11944121 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437150050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.45 €
    40.65 € / 5 Gramm
    Sparen 8.80 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Ultra-Spurenanalyse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Silandion
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon dioxide
Schmelzpunkt 1610.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Lösung
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 44.5 to 47.9% (Si)
Strukturformel SiO2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 60.08
Reinheit (%) 99.998%
Güte Spurenmetallbasis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon dioxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.