Learn More
Siliciumdioxid, kalziniert, grob, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15671680 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15671680 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15691680 6 x 2.5 kg 6 Stück
15681680 50 kg 50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15671680
Marke: Honeywell-Fluka 186482.5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Reinigung von Platintiegel, kalziniert, roh
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Siliciumdioxid
Menge 2.5 kg
Strukturformel SiO2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 60.08 mol