Learn More
Siliciumdioxid, Purum p.a., säuregereinigt, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15607340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15607340
Marke: Honeywell-Fluka 848801KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Purum p.a., säuregereinigt
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60676-86-0
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Siliciumdioxid
Menge 1 kg
Strukturformel SiO2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 60.08 mol
Dichte 2.6 g/ml bei 25 °C