Learn More
Siliciumdioxid, purum p.a., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15697330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15697330 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15687330 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15697330 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 84878500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Purum p.a., säuregereinigt, Sand
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60676-86-0
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Siliciumdioxid
Schmelzpunkt 1610 °C
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Strukturformel SiO2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 60.08 mol
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.6 g/ml bei 25 °C