Learn More
Silizium(II)-oxid, optischer Gütegrad, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483830 50 g 50 Gramm
11473830 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483830 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089829.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10097-28-6
Summenformel OSi
Molekulargewicht (g/mol) 44.084
MDL-Nummer MFCD00151536
InChI-Schlüssel LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC-Name Oxoniumylidynesilanid
SMILES [O+]#[Si-]
Spezifikation
Siedepunkt 1880°C
Chemischer Name oder Material Silicon (II) oxide
Schmelzpunkt >1702°C
Farbe Schwarz
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel SiO
Merck Index 14,8496
Formelmasse 44.09
Reinheit (%) 99.7%
Güte Optisch
Geruch Odorless
Dichte 2.13 g/mL