Learn More
Silizium(IV)-nitrid, 99.3 % (Metallbasis), typischerweise 90 % Beta-Phase, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051063
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11313958 10 g 10 Gramm
11303958 50 g 50 Gramm
11323958 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11313958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040379.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
Silicon(IV) nitride is used in automobile industry as a material for engine parts such as diesel engines and glowplugs. It is used for rocker arm pads for lower wear in spark-ignition engines. Ceramics made from this show good shock resistance. Similarly bearings made from this find application in the main engines of NASA’s space shuttle. It acts as an insulator and in the manufacture of integrated circuits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12033-89-5
Summenformel N4Si3
Molekulargewicht (g/mol) 140.28
MDL-Nummer MFCD00011230
InChI-Schlüssel HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
PubChem CID 3084099
IUPAC-Name Siliziumnitrid
SMILES N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) nitride
Schmelzpunkt 1900°C (sublimation)
Namenshinweis Typically 90% beta-phase
Farbe Grau bis Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Si3N4
Merck Index 14,8497
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 140.28
Reinheit (%) 99.3%
Geruch Odorless
Dichte 3.2 g/mL