Learn More
Silizium(IV)-oxid, 40 % in H2O, 0.014 Mikronpartikel in kolloidaler Dispersion, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silicon(IV) oxide |
| Namenshinweis | 40% in H2O |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 kg |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 60.09 |
| Geruch | Odorless |
| Dichte | 1.30 g/cm3 at 20°C |