Learn More
Kartell™ Wendeverschlüsse aus Silikon
Click to view available options
Größe:
Durchmesser 10 mm
Durchmesser 13 mm
Durchmesser 15 mm
Durchmesser 16 mm
Durchmesser 24 mm
Durchmesser 31 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
30 Stück
Beschreibung
- Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
- Durchstechbarer Stopfen
- Die obere Höhe stellt den überdrehbaren Abschnitt dar
- Die untere Höhe stellt den unteren Bereich dar
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche |
| Höhe (metrisch) | Oben: 14 mm; Boden: 8 mm |
| Menge | Je 1 |
| Größe | Durchmesser 10 mm |
| Farbe | Naturfarben |
| Diameter (Metric) Bottom | 10mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Septumstopfen |