Learn More
Siliziumpulver, kristallin, -100+200 mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silicon |
| Farbe | Schwarz bis grau |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 10 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
| Geruch | Odorless |
| Aussehen | Gray to black powder |