Learn More
Siliciumpulver, kristallin, -325 mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377507
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11377507 500 g 500 Gramm
11397507 10 g 10 Gramm
11387507 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11377507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012681.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Powder