Learn More
Siliziumpulver, kristallin, APS ≤ 50 nm, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430710 2 g 2 Gramm
11498560 10 g 10 Gramm
11488560 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430710 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044384.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: S.A. 70 Bis 100 m2/g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Aussehen Powder
Dichte 2.33g/cm3