Learn More
Ebro Electronic™ Sonden für die Kernthermometerserie TFX 410/420
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
Marke: Ebro Electronic™ 1341-5416
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09900kg
Beschreibung
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.Spezifikation
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Single-use | |
30 mm | |
250 mm | |
120 mm | |
TPX 400 | |
0.105 kg | |
400 °C | |
-50 °C bis 400 °C | |
DIN IEC 584, Klasse 1 | |
100 mm |
3 mm | |
For bakeries, butcheries and for the food industry | |
Total or Partial | |
60 cm | |
Stainless Steel and Plastic | |
Eindringen | |
With cable | |
−50 °C | |
TFX 410-1, TFX 420 | |
Einstechfühler-Kabel, rot, Silikonkabel, 600 mm, DIN IEC 584 |