Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus Silikonelastomer
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Flussrate:
105 ml/min
148 ml/min
207 ml/min
300 ml/min
31 ml/min
Farbe:
Durchscheinend/Beige
Pink/Weiß
Packungsgröße:
3 Meter
Beschreibung
- Silikon
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.8 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
| Zur Verwendung mit | HF2 Pumpenkopf mit hohem Durchfluss |
| Sterilität | Steril |
| Flussrate | 31 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Hoch |
| Farbe | Pink/Weiß |
| Mehr anzeigen |