Beschreibung
- Silikon
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1 mm |
| Material | Silikon-Elastomer |
| Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
| Zur Verwendung mit | Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Biologisch |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Flussrate | 7 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Hoch |
| Farbe | Durchscheinend |
| Mehr anzeigen |