Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus Silikon
Artikelnummer. 10452412 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
21 ml/min
3.2 ml/min
7 ml/min
Packungsgröße:
3 Meter
Artikelnummer. Flussrate unitSize
10452412 3.2 ml/min 3 Meter
10748754 21 ml/min 3 Meter
10062052 7 ml/min 3 Meter
3 options
Artikelnummer. 10452412
Marke: Gilson™ F1825131
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
  • Silikon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.6 mm
Material Silikon-Elastomer
Gesamtlänge (metrisch) 300 cm
Zur Verwendung mit Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biologisch
Verpackungsmenge Je 1 x
Flussrate 3.2 ml/min
Gasdurchlässigkeit Hoch
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Verlängerungsschläuche