Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus Silikonelastomer
Artikelnummer. 10062062 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Flussrate:
105 ml/min
148 ml/min
207 ml/min
300 ml/min
31 ml/min
Farbe:
Durchscheinend/Beige
Pink/Weiß
Packungsgröße:
3 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Flussrate Farbe unitSize
10062062 4 mm 6 mm 105 ml/min Durchscheinend/Beige 3 Meter
10665693 7 mm 10 mm 300 ml/min Durchscheinend/Beige 3 Meter
10492982 5 mm 8 mm 148 ml/min Durchscheinend/Beige 3 Meter
10778944 6 mm 9 mm 207 ml/min Durchscheinend/Beige 3 Meter
10521113 2.8 mm 5 mm 31 ml/min Pink/Weiß 3 Meter
5 options
Artikelnummer. 10062062
Marke: Gilson™ F117976
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit HF2 Pumpenköpfen
  • Silikon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material Silikon-Elastomer
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 300 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biologische Verwendung
Flussrate 105 ml/min
Gasdurchlässigkeit Hoch
Farbe Durchscheinend/Beige
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C