Learn More
Saint-Gobain Iso-Versinic™ Stopfen aus Silikon
Artikelnummer. 11724548
Click to view available options
Größe:
3 mm Bodendurchmesser
4 mm Bodendurchmesser
60 mm Bodendurchmesser
6 mm Bodendurchmesser
Packungsgröße:
2 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11724548
Marke: Saint-Gobain 271000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Saint Gobain Performance Plastics™ Iso-Versinic™ Silikonstopfen weisen eine hohe chemische Beständigkeit insbesondere gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, starken Säuren und aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln auf.
  • Hält Temperaturen zwischen -20 ° und 200 °C stand (mögliche Peaks bis 200 °C)
  • Hohe chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Kragen und Rohr
Höhe (metrisch) 19 mm
Menge 50/Pckg.
Größe 3 mm Bodendurchmesser
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 200 °C
Diameter (Metric) Bottom 3 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 7 mm
Material Silikon
Produkttyp ISO-Versinic™ Stopfen