Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Artikelnummer. 10282061
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
10,5mm
14mm
21mm
29mm
47mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom unitSize
10282061 47mm 1 Stück
10189980 10,5mm 1 Stück
10281631 14mm 1 Stück
10373761 29mm -
10799691 3,5mm 1 Stück
30306742 3,5mm 100 Stück
10098640 21mm 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10282061
Marke: Deutsch Neumann™ 1010547
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikon sind transparent.
  • Gemäß DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Diameter (Metric) Bottom 47mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 55mm
Material Silikon
Produkttyp Poly-Stopfen