Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
10,5mm
14mm
21mm
29mm
47mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
100 Stück
Description
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Specifications
Specifications
| Diameter (Metric) Bottom | 29mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 35mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Poly-Stopfen |