Learn More
Lenz Laborglasintrumente Silikon-Dichtungsringe
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01333214
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Für Schraubverschlüsse mit Bohrung
- Material: Silikongummi (VMQ)
- Mit gebondeter PTFE-Oberfläche
Spezifikation
14 mm | |
Silikon | |
29 mm | |
Für 32 GL-Gewinde |