Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Artikelnummer. 10180221
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
18mm
26mm
41mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
79mm
94mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
24mm
32mm
49mm
59,5mm
65mm
70mm
75,5mm
83mm
92mm
107mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
10180221 41mm 49mm 1 Stück
10485071 26mm 32mm 100 Stück
10717781 18mm 24mm 1 Stück
10588321 56mm 65mm 1 Stück
10262161 71mm 83mm 1 Stück
10373951 64,5mm 75,5mm 1 Stück
10046401 79mm 92mm 1 Stück
10406321 94mm 107mm 1 Stück
10757971 50,5mm 59,5mm -
10788351 60mm 70mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10180221
Marke: Deutsch Neumann™ 1010541
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikon sind transparent.
  • Gemäß DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) 200 °C
Farbe Durchsichtig
Diameter (Metric) Bottom 41mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 49mm
Material Silikon
Produkttyp Stopfen