Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonstopfen
Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikon sind transparent.
Marke:  Deutsch Neumann™ 1010564
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10373951
  • 21.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
64,5mm
Je 1
Stopfen
75,5mm
Silikon