Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
18mm
26mm
41mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
79mm
94mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
24mm
32mm
49mm
59,5mm
65mm
70mm
75,5mm
83mm
92mm
107mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 200 °C |
| Farbe | Durchsichtig |
| Diameter (Metric) Bottom | 18mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 24mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Stopfen |