Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Diameter (Metric) Bottom | 50,5mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 59,5mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Stopfen |