Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Artikelnummer. 10788351
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
18mm
26mm
41mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
79mm
94mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
24mm
32mm
49mm
59,5mm
65mm
70mm
75,5mm
83mm
92mm
107mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
10788351 60mm 70mm 1 Stück
10485071 26mm 32mm 100 Stück
10717781 18mm 24mm 1 Stück
10180221 41mm 49mm 1 Stück
10588321 56mm 65mm 1 Stück
10262161 71mm 83mm 1 Stück
10373951 64,5mm 75,5mm 1 Stück
10046401 79mm 92mm 1 Stück
10406321 94mm 107mm 1 Stück
10757971 50,5mm 59,5mm -
10 options
Artikelnummer. 10788351
Marke: Deutsch Neumann™ 1010560
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikon sind transparent.
  • Gemäß DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Menge Je 1
Farbe Durchsichtig
Diameter (Metric) Bottom 60mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 70mm
Material Silikon
Produkttyp Stopfen