Learn More
Hirschmann™ Silikonstopfen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 bis 9 mm
9 bis 11 mm
11 bis 14 mm
13 bis 16 mm
15 bis 18 mm
18 bis 21 mm
20 bis 23 mm
22–30 mm
30–40 mm
40 bis 50 mm
Länge (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Gleichmäßige Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 15 bis 18 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien |
| Länge (metrisch) | 12 mm |
| Menge | 10/Packung |
| Farbe | Rosa |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Tapered Stopper |