Learn More
Hirschmann™ Silikonstopfen
Beschreibung
- Gleichmäßige Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 13 bis 16 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Menge | 10/Packung |
| Farbe | Rosa |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Tapered Stopper |