Learn More
Hirschmann™ Silikonstopfen
Artikelnummer. 10660644
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 bis 9 mm
9 bis 11 mm
11 bis 14 mm
13 bis 16 mm
15 bis 18 mm
18 bis 21 mm
20 bis 23 mm
22–30 mm
30–40 mm
40 bis 50 mm
Länge (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10660644
Marke: Hirschmann™ 8905542
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Hirschmann Instruments™ SILICOSEN™ Silikonstopfen sind speziell verarbeitete Kulturstopfen mit kontinuierlichen Blasen zur Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Kulturmedien.
  • Gleichmäßige Porenstruktur
  • Gute Luftdurchlässigkeit
  • Chemikalien- und temperaturbeständig
  • Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 30–40 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien
Länge (metrisch) 35 mm
Menge 10/Packung
Farbe Rosa
Material Silikon
Produkttyp Tapered Stopper