Learn More
Lauda™ Silikonschläuche
Marke: Lauda™ RKJ 016
Weitere Details : Netto-Gewicht : 30.00000kg
Spezifikation
Zum Anschluss des Thermostats | |
Silikonschläuche | |
1 m |
10°bis 100 °C | |
Silikon | |
8 mm |