Learn More
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikon-Verschlusskappen
Beschreibung
- Gleichmäßige Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | SILICOSEN, L12 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9-11 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien |
| Länge (metrisch) Bodenzone | 10 mm |
| Länge (metrisch) Hülse | 40 mm |
| Menge | 10 Stück/Packung |
| Farbe | Rosa |
| Diameter (Metric) Bottom | 9 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Silikon |
| Mehr anzeigen |