Learn More
Silmitasertib, MedChemExpress
Beschreibung
Silmitasertib (CX-4945) is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silmitasertib |
| CAS | 1009820-21-6 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H12ClN3O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | CX-4945 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 35 mg/mL (100.07 mM) ∣0.1 M NaOH : 33.33 mg/mL (95.29 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2C3=C(C(NC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC2=C1)C=CN=C3)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 349.77 |
| Mehr anzeigen |