Learn More
Silberchlorid, 99 %, ReagentPlus™, Honeywell™
Catalog Number 15672260
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
7783-90-6
AgCl
143.32
MFCD00003399
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
silver(1+) chloride
[Cl-].[Ag+]
7783-90-6
AgCl
143.32
MFCD00003399
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
silver(1+) chloride
[Cl-].[Ag+]
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1547 °C
Chemischer Name oder Material Silberchlorid
Schmelzpunkt 455 °C
Farbe Weiß
Menge 10 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 143.32 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™
Verpackung Glasflasche
Aussehen Pulver oder Pulver mit Brocken
Dampfdruck 1 mmHg (912 °C)
Dichte 5.54 g/cm3