Learn More
Silbercyanid, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042260
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
506-64-9
CAgN
133.89
MFCD00003409
LFAGQMCIGQNPJG-UHFFFAOYSA-N
silver cyanide, silver cyanide ag cn, silver 1+ cyanide, kyanid stribrny czech, cyanure d'argent french, rcra waste number p104, silver i cyanide, rcra waste no. p104, kyanid stribrny, cyanure d'argent
10475
Silber; Cyanid
[C-]#N.[Ag+]
506-64-9
CAgN
133.89
MFCD00003409
LFAGQMCIGQNPJG-UHFFFAOYSA-N
silver cyanide, silver cyanide ag cn, silver 1+ cyanide, kyanid stribrny czech, cyanure d'argent french, rcra waste number p104, silver i cyanide, rcra waste no. p104, kyanid stribrny, cyanure d'argent
10475
Silber; Cyanid
[C-]#N.[Ag+]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Silver cyanide
Schmelzpunkt >300°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel AgCN
Fieser 01,1006; 05,581; 07,320
Merck Index 15, 8651
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sol. in nh4oh,alkali cyanides,boiling conc. hno3,insoluble in alcohol and diluted acids
Formelmasse 133.89
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.