Learn More
Silber-Nanopartikel, 10 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 390 bis 400 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Silver nanoparticles applications include molecular diagnostics and photonic devices, which take advantage of the novel optical properties of these nanomaterials. An increasingly common application is the use of silver nanoparticles for antimicrobial coatings, and many textiles, keyboards, wound dressings, and biomedical devices now contain silver nanoparticles that continuously release a low level of silver ions to provide protection against bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zu den Anwendungen von Silbernanopartikeln gehören die Molekulardiagnostik und photonische Geräte, welche die neuen optischen Eigenschaften dieser Nanomaterialien nutzen. Eine zunehmend verbreitete Anwendung ist die Verwendung von Silbernanopartikeln für antimikrobielle Beschichtungen, und viele Textilien, Tastaturen, Wundauflagen und biomedizinische Geräte enthalten jetzt Silbernanopartikel, die kontinuierlich einen niedrigen Gehalt an Silberionen freisetzen, um den Schutz vor Bakterien zu gewährleisten.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luftempfindlich. Handhabung und Lagerung unter Inertgas.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver nanoparticles |
Farbe | Gelb |
Namenshinweis | 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 390 to 400nm absorption |
Menge | 25 mL |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Geruch | Odorless |
Partikelgröße | 10nm |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Form | Flüssig |
RUO – Research Use Only