Learn More
Silber, Lötlegierung, 1.6 mm (0.06 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Für die Verwendung mit Kupfer, Edelstahl und den meisten anderen Metallen
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041032.36
Weitere Details : CAS : 7440-22-4 Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11329447
  • 148.00 € / 500 Gramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Silver, solder alloy is used on copper, stainless, and most other metals. It is used for electronic assemblies, die attachments, thick films. Soldering of jewellery due to the alloys ability to maintain high levels of brightness.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Silver, solder Alloy
Ag:Sn; 3.5:96.5 wt%
500 g
1.6mm (0.06 in.) dia.
MFCD00801108
Insoluble in water.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation