missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silvestrol, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
1 mg
2 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Silvestrol is a eukaryotic translation initiation factor 4A (eIF4A) inhibitor isolated from the fruits and twigs of Aglaia foveolata. Silvestrol induces autophagy and caspase-mediated apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silvestrol |
| CAS | 697235-38-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C34H38O13 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (-)-Silvestrol |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 6.6 mg/mL (10.08 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C([C@H]([C@H]1C2=CC=CC=C2)[C@@H](O)[C@]3(O)[C@@]1(C4=CC=C(OC)C=C4)OC5=CC(O[C@@H]6O[C@@H]([C@H](O)CO)CO[C@H]6OC)=CC(OC)=C35)OC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 654.66 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur