missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silvestrol, MedChemExpress

Code produit 16450196
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 mg
2 mg
Conditionnement:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
16450196 2 mg -
16401339 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16450196 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13251

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Silvestrol is a eukaryotic translation initiation factor 4A (eIF4A) inhibitor isolated from the fruits and twigs of Aglaia foveolata. Silvestrol induces autophagy and caspase-mediated apoptosis.

Silvestrol is a eukaryotic translation initiation factor 4A (eIF4A) inhibitor isolated from the fruits and twigs of Aglaia foveolata. Silvestrol induces autophagy and caspase-mediated apoptosis.

Spécification

Chemischer Name oder Material Silvestrol
CAS 697235-38-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H38O13
Menge 2 mg
Synonym (-)-Silvestrol
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 6.6 mg/mL (10.08 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@H]([C@H]1C2=CC=CC=C2)[C@@H](O)[C@]3(O)[C@@]1(C4=CC=C(OC)C=C4)OC5=CC(O[C@@H]6O[C@@H]([C@H](O)CO)CO[C@H]6OC)=CC(OC)=C35)OC
Molekulargewicht (g/mol) 654.66
Formelmasse 654.66
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.