Learn More
Simetryn, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412296
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16412296 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16412296 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1853
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Simetryn
CAS 1014-70-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H15N5S
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 37 mg/mL (173.46 mM)
SMILES CSC1=NC(NCC)=NC(NCC)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 213.3
Formelmasse 213.3
Reinheit (%) 99.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid