Learn More
Simport™ Scientific Schraubverschlüsse
Polyethylen-Kappe für selbststehende, nicht sterile Transportröhrchen
N.V.
Beschreibung
- Erhältlich mit Silikon-O-Ring oder innerer Lippendichtung
- Die innere Lippendichtung gewährleistet eine auslaufsichere Versiegelung
- Der O-Ring aus Silikon sorgt für eine sichere Versiegelung
- Silikon-O-Ring-Dichtung wird bei 13,8 PSI (95 kPa) getestet
Spezifikation
Weiß | |
Polyethylen |