Learn More
Simvastatin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467336
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16467336 100 mg -
16451266 200 mg 200 Milligramm
16433397 50 mg -
16461866 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16467336 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17502
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Simvastatin (MK 733) is a competitive inhibitor of HMG-CoA reductase with a Ki of 0.2 nM.
Simvastatin (MK 733) is a competitive inhibitor of HMG-CoA reductase with a Ki of 0.2 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Simvastatin
CAS 79902-63-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H38O5
Menge 100 mg
Synonym MK 733
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (238.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (119.45 mM)
SMILES CCC(C)(C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O
Molekulargewicht (g/mol) 418.57
Formelmasse 418.57
Reinheit (%) 99.45%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation