missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Sinapine

Artikelnummer. 16481748
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16481748 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16481748 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN5077
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Sinapine is an alkaloid isolated from seeds of the cruciferous species. Sinapine exhibits anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-tumor, anti-angiogenic and radio-protective effects. Sinapine is also an acetylcholinesterase (AChE) inhibitor and can be used for the research of Alzheimer’s disease, ataxia, myasthenia gravis, and Parkinson’s disease.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molekulargewicht 310.36 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 18696-26-9
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.0%
Löslichkeit DMSO : 250 mg/mL (805.52 mM∣Need ultrasonic)
Ziel Cholinesterase (ChE)∣P-glycoprotein
Menge 5 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.