Learn More
MedChemExpress Sinapine thiocyanate
Artikelnummer. 16458988
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16458988 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16458988 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN045010mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
MedChemExpress Sinapine thiocyanate is an alkaloid isolated from seeds of the cruciferous species. Sinapine thiocyanate exhibits anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-tumor, anti-angiogenic and radio-protective effects. Sinapine thiocyanate is also an acetylcholinesterase (AChE) inhibitor and can be used for the research of Alzheimer’s disease, ataxia, myasthenia gravis, and Parkinson’s disease.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molekulargewicht 368.45 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 7431-77-8
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.0%
Löslichkeit DMSO : ≥ 125 mg/mL (339.26 mM)
Ziel P-glycoprotein∣Cholinesterase (ChE)