Learn More
MedChemExpress Sinapine thiocyanate
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molekulargewicht | 368.45 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 7431-77-8 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.0% |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 125 mg/mL (339.26 mM) |
| Ziel | P-glycoprotein∣Cholinesterase (ChE) |
| Menge | 50 mg |