Learn More
Sinefungin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470949
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16470949 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16470949 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101938
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sinefungin is a potent inhibitor of virion mRNA(guanine-7-)-methyltransferase, mRNA(nucleoside-2'-)-methyltransferase, and viral multiplication. Sinefungin, a SET7/9 inhibitor, ameliorates renal fibrosis by inhibiting H3K4 methylation.
Sinefungin is a potent inhibitor of virion mRNA(guanine-7-)-methyltransferase, mRNA(nucleoside-2'-)-methyltransferase, and viral multiplication. Sinefungin, a SET7/9 inhibitor, ameliorates renal fibrosis by inhibiting H3K4 methylation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sinefungin
CAS 58944-73-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H23N7O5
Menge 1 mg
Synonym Adenosyl-Ornithine A-9145 Antibiotic 32232RP
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (262.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1C[C@@H](N)CC[C@H](N)C(O)=O)N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2
Molekulargewicht (g/mol) 381.39
Formelmasse 381.39
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus