Learn More
Invitrogen™ Single-Channel Dead Cell Apoptosis Kit with Annexin V Alexa Fluor™ 488 and SYTOX™ Green Dyes, for flow cytometry
Artikelnummer. 10154382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10154382 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10154382 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V13240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.00 €
    626.94 € / 1 Stück
    Sparen 147.06 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Einkanal-Temperaturüberwachungskit mit zwei 384-Wells für PCR 9700-Systeme, 0,02 ml
Dieses Produkt weist die Externalisierung von Phosphatidylserin in apoptotischen Zellen mit rekombinantem Annexin V, konjugiert an grün fluoreszierenden Alexa Fluor™ 488 Farbstoff und in toten Zellen mit SYTOX™ Grün Nukleinsäurefarbstoff nach. Nach der Behandlung mit beiden Sonden fluoreszieren apoptotische Zellen grün, tote Zellen hellgrün und lebende Zellen kaum oder gar nicht. Diese Populationen lassen sich leicht im FL1-Kanal eines Durchflusszytometers differenzieren, wodurch die anderen Kanäle für den Nachweis anderer fluoreszierender Farben frei werden.
Auswahlhilfe für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie anzeigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Kit
Format Rörchen
Produkttyp Totzellen-Apoptose-Kit
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Annexin V, Alexa Fluor™ 488 Konjugat (250 µl), 1 Fläschchen SYTOX™ Grün (100 µl) und 1 Flasche Annexin-Bindungspuffer (5x Lösung, 50 ml).
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Durchflusszytometer-Laserlinien 488
Anregung/Emission SYTOX™ Grün: 503⁄524, Alexa Fluor™ 488: 499⁄521
Anzahl Reaktionen 50
Versandbedingung Nasseis
Produktlinie Alexa Fluor, SYTOX
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Konjugat Alexa Fluor™ 488, SYTOX™ Grün
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.