Learn More
Cole-Parmer™ Filler Nozzle 1/8' ID
Reduce filler line downtime and risk of cross-contamination.
Marke:  Cole-Parmer™ 30619-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12677107
  • 405.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cole-Parmer Düseneinfüll-Anschlussstücke für Reinigung, Sterilisation und Validierung, Polycarbonat-Basis, Edelstahlnadel, zur Verwendung mit:Für Reinigung, Sterilisation und Validierung, Menge:Je 1
  • Geringere Kosten für Reinigung, Sterilisation und Validierung
  • Mehr Flexibilität bei der Chargenplanung und Produktentwicklung
  • Maßtoleranzen von +/-0,05 % für garantierte Wiederholbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
3,175 mm
Für Reinigung, Sterilisation und Validierung
Edelstahl
Je 1
Nicht steril
Abhängig von der verwendeten Pumpe
Düse
101,6 mm
1/8 in.
Einweg-Fülldüse