Learn More
Spectrum Labs™ Einweg-Prozessreservoirs
Spectrum Labs™ Einweg-Prozessreservoirs sind mit einer Kombination aus konfigurierten Anschlüssen und Röhrchen zur Unterstützung von Tangentialflussfiltration (TFF)-Anwendungen ausgestattet.
Marke: Spectrum Labs™ ACBT-2-D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Die Röhrchen werden geschnitten und positioniert, um sicherzustellen, dass die gesamte Lösung in das Modul geleitet wird, und um Schaumbildung zu verhindern
- Die Reservoirs wurden speziell für die nahtlose Integration in SpectrumLabs™ TFF-Pumpensysteme entwickelt
Spezifikation
Copolyester | |
Einlass und Auslass 1/4 Zoll x 3/8 Zoll C-FlexBuffer und Belüftungsschlitz 1/8 Zoll x 1/4 Zoll C-Flex4 Tauchröhrchen | |
2 l |
KR2i, KMPi Systeme | |
TFF-Einwegbehälter |