Learn More
Spectrum Labs™ Einweg-Prozessreservoirs
Spectrum Labs™ Einweg-Prozessreservoirs sind mit einer Kombination aus konfigurierten Anschlüssen und Röhrchen zur Unterstützung von Tangentialflussfiltration (TFF)-Anwendungen ausgestattet.
Marke: Spectrum Labs™ ACBT-250-D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.10000kg
Beschreibung
- Die Röhrchen werden geschnitten und positioniert, um sicherzustellen, dass die gesamte Lösung in das Modul geleitet wird, und um Schaumbildung zu verhindern
- Die Reservoirs wurden speziell für die nahtlose Integration in SpectrumLabs™ TFF-Pumpensysteme entwickelt
Spezifikation
Copolyester | |
1/8 Zoll x 1/4 Zoll C-Flex x 33 Tauchröhrchen | |
250 ml |
KR2i-Systeme | |
TFF-Einwegbehälter |